Du sökte efter: Material för TLC
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Artikel nummer : (1.02330.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Förp.: In plastic
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: Merck
Beskrivning: * Green fluorescent indicator
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Artikel nummer : (42765.18)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
UOM: 1 * 50 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Silica adsorbents for thin layer chromatography.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom