Vill du logga in igen?
Anti-AHSA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2-A8]
Leverantör: Abnova
Type: Primary
Antigen: AHSA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A2-A8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Förp. VWR art.nr Antal
100 µg 100 µg ABNOH00010598-M01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Antigen symbol AHSA1
Antigen name Activator Of Heat Shock 90kDa Protein ATPase Homolog 1
Reaktivitet Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antikroppstyp Primary
Clone 1A2-A8
Värd Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonymer p38, C14orf3, AHA1
Gen 10598
Cross adsorption non
Förvaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA