Vill du logga in igen?
Anti-PAIP1 Mouse Polyclonal Antibody
Leverantör: Abnova
Type: Primary
Antigen: PAIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Förp. VWR art.nr Antal
50 µl 50 µl ABNOH00010605-A01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Antigen symbol PAIP1
Antigen name Poly(A) binding protein interacting protein 1
Reaktivitet Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antikroppstyp Primary
Värd Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Gen 10605
Cross adsorption non
Förvaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA