Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Anti-USP38 Rabbit Polyclonal Antibody

Leverantör: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: USP38 (ubiquitin specific peptidase 38)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human


Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Förp. VWR art.nr Antal
100 µg 100 µG BIRBORB126479-100
200 µg 200 µG BIRBORB126479-200
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

SPECIFIKATIONER

Antigen symbol USP38
Antigen name Ubiquitin specific peptidase 38
Reaktivitet Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antikroppstyp Primary
Värd Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
Koncentration 1 mg/ml
Rening purified by affinity chromatography
Storage Buffer PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal