Vill du logga in igen?
Anti-WTAP Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Leverantör: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: WTAP (Wilms tumor 1 associated protein)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Förp. VWR art.nr Antal
200 µl 200 µl USBI043901-BIOTIN
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Antigen symbol WTAP
Antigen name Wilms tumor 1 associated protein
Reaktivitet Human
Conjugation Biotin
Clonality Polyclonal
Antikroppstyp Primary
Värd Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Aminosyretal 271 to 301
Epitop C-terminal
Rening purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Förvaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA