Vill du logga in igen?
Anti-SPOP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E2]
Leverantör: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPOP (speckle-type POZ protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 300
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Förp. VWR art.nr Antal
100 µg 100 µG USBI133795
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Antigen symbol SPOP
Antigen name speckle-type POZ Protein
Reaktivitet Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antikroppstyp Primary
Clone 3E2
Värd Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Aminosyretal 301 to 375
Rening purified by Protein A chromatography
Sequence NAAEILILADLHSADQLKTQAVDFINYHASDVLETSGWKSMVVSHPHLVAEAYRSLASAQCPFLGPPRKRLKQS*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Förvaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA