Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
beraedd-media-ampuller
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"12"
Sortera efter:
Artikel nummer : (12.09.001)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Microbiological media in ampoules, Tryptone glucose extract broth, För: Total Count
UOM:  1 * 120 Items
Leverantör:  Pall Laboratory
Benämning:   Ett brett sortiment sterila medier för vanliga mikrobiologiska analyser, i ampuller av glas eller plast. Levereras färdiguppmätta för största effekti...
Leverantör:  Hach
Benämning:   These are used to detect waterborne pathogens associated with fecal contamination of water sources.
Leverantör:  Hach
Benämning:   Microbiological media in ampoules, EC medium, För: E. coli
Leverantör:  Hach
Benämning:   Selectivity: fecal coliform bacteria.
Leverantör:  SARTORIUS
Benämning:   Dessa bruksfärdiga ampuller är försteriliserade och levereras med ett membranfilter med platta. De är särskilt utvecklade för mikrobiologiska analyser...
Leverantör:  Hach
Benämning:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Artikel nummer : (HACH2812450)
Leverantör:  Hach
Benämning:   The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide usef...
UOM:  1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 12
  1  2  Nästa