Jordkabel
Leverantör: asecos
MSGA19331EA 0 SEK
MSGA19331 MSGA19310 MSGA19321 MSGA19313 MSGA19323 MSGA19312 MSGA19326 MSGA19325 MSGA2794 MSGA19317 MSGA19327 MSGA19319 MSGA19329
Jordkabel
These earthing cables prevent the danger of explosions as a result of arcing and electrostatic charge.
  • Finns i två längder och som galvaniserad eller dubbelisolerad. Kan användes för en mängd olika applikationer tack vare kombination av olika kopplingar (krokodilklämmor, c-klämmor, jordningsstänger och ringkabelsko)