Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "Autoinjektor"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/14/18989314.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Accessories for autosamplers, LaChrom Elite® L-2200 and LaChromUltra™ L-2200U
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Supplies for autosamplers, TGA/STA
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Supplies for autosamplers, Diamond™ DSC
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Sample pans for autosamplers, Diamond™ DSC
Artikel nummer : (PERC09905147)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Accessories for autosamplers, Diamond™ DSC
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (PERCB0129258)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Accessories for autosamplers, AS series
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Autosampler probes
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Sampling probe assemblies for autosamplers, AS 93 Plus/S10
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa