Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (3)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Injektionsventiler
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/35/18989435.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (561-0000)
Leverantör:  KNAUER
Beskrivning:   6-port/3-kanals injektionsventil 1/8", manuell, rostfritt stål, termisk stabilitet upp till 160 °C, REED-kontakt ansluten till detektoringången
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning:   Manuella provinjektorer med två lägen, ”ladda” och ”injicera”. I läget "ladda" kan provet laddas i provloopen eller provkammaren. Vanligen används en ...
Leverantör:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning:   This high pressure actuated valve is designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HAMI86580)
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Beskrivning:   This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SOCOREX ISBA
Beskrivning:   Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Leverantör:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning:   The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6