Du sökte efter: Sprejer för TLC
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.08540.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Merck TLC-sprayenhet sprayar derivatiseringsreagens jämnt över ytan. Den är utrustad med två olika sprayhuvuden 0,8 och 1,25 mm för lösningar med låg ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (217-0695)
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Sprayer av DURAN®, borosilikatglas.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (CAMA022.6530)
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Artikel nummer : (552-0031)
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: Glass atomiser. Cost efficient alternative for a TLC sprayer.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MFLX70025-04)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (552-6001)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WITG2.147.000)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom