Du sökte efter: Avgasare
Alla modeller av avgasare är utformade för att effektivt avlägsna upplösta eller absorberade gaser från mobilfaser för HPLC. Att avlägsna gaser är viktigt för at eliminera störande toppar i kromatogrammet. Bubbelbildning vid blandning av lösningsmedel kan leda till ett antal problem i HPLC analyser som kan förebyggas vid avgasning av mobilfasen. Avgasning kan använda metoder som heliumrensning, avgasning med vakum eller sonikering för att uppnå positiva resultat.
Alla modeller av avgasare är utformade för att effektivt avlägsna upplösta eller absorberade gaser från mobilfaser för HPLC. Att avlägsna gaser är viktigt för at eliminera störande toppar i kromatogrammet. Bubbelbildning vid blandning av lösningsmedel kan leda till ett antal problem i HPLC analyser som kan förebyggas vid avgasning av mobilfasen. Avgasning kan använda metoder som heliumrensning, avgasning med vakum eller sonikering för att uppnå positiva resultat.
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (RHEO9000-1549)
Leverantör: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning: Dissolved gases and bubbles in system liquids cause dispense volume anomalies in many instruments, negatively affecting both dispense precision and an...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HPLC0001-6484)
Leverantör: COLLECTION PREFIX HPLC
Beskrivning: The Systec® Stand-Alone Prep-Scale HPLC vacuum degassing systems is high-efficiency, in-line modules that remove dissolved gases from the mobile phase...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: COLLECTION PREFIX HPLC
Beskrivning: Kontinuerlig avgasning är mer effektivt för att avlägsna gas från mobil fas än sonikering eller med helium. Upp till fem lösning kan avgasas samtidigt...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom