Du sökte efter: Förkolonnfilter och frittar
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Frit made of 316 grade stainless steel.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Artikel nummer : (HI-300)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HICHHI-1140)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Frit, Porositet: 2 µm, Sintrade material: PEEK
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Merck
Beskrivning: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND®, PTFE frits för 3 ml glaskolonner
Artikel nummer : (HICHHI-140)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, Ofärgad, Porositet: 2 µm
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Frits, 0,750×0,700×0,881, Porositet: 20 µm, Sintrade material: Rostfritt stål
Leverantör: Avantor
Beskrivning: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Artikel nummer : (7121-05)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Frits för 3 ml polypropylenkolonner
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These frits are made from PTFE.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 25, PE filter elements, 21,2 mm ID
Artikel nummer : (MICS49650-005)
Leverantör: MICROSOLV TECH CORP
Beskrivning: The flter protects columns from particulates and extends the column life-time.
UOM: 1 * 10 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom