Du sökte efter: Omkopplingsventil
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Leverantör: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Artikel nummer : (554-3288)
Leverantör: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning: Rheodyne®, 10-32 coned long nut and ferrule set for 7060 switching valve, set includes 7 nuts (1 extra long nut and 6 long nuts) and 7 ferrules, Rostfritt stål
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Leverantör: OMNIFIT LTD
Beskrivning: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Leverantör: OMNIFIT LTD
Beskrivning: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning: Upchurch Scientific®, V-101D 4-way diagonal flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 12,4 µl swept volume
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom