Du sökte efter: TLC framkallningsbehållare
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: Twin-trough-kammare erbjuder flera sätt att förbättra resultaten av TLC/HPTLC-utvecklingstekniker.
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: Dessa kammare med platt botten gör att kromatogrammet kan utvecklas i en tankatmosfär med partiell eller fullständig mättnad med lösningsmedelsångor. ...
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: Horisontella framkallningskammare gör att antalet prover kan fördubblas jämfört med en vertikal tank. Plattor utvecklas från motsatta sidor samtidigt ...
Artikel nummer : (552-0273)
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: TLC-framkallningsbehållare, Separating chambers for TLC micro-sets, Diam×H: 63×109 mm
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom