Du sökte efter: TLC applikatorer
Engångskapillärer för användning i manuella och automatiserade TLC applikatorer finns i volymer från 0,5 till 10 µl beroende på modell. Graderade mikropipetter i glas fungerar för kvalitativ analys på konventionella TLC plattor. Alla TLC applikatorer är användarvänliga och levererar enkelt snabba, exakta och reproducerbara prickar av provlösning.
Engångskapillärer för användning i manuella och automatiserade TLC applikatorer finns i volymer från 0,5 till 10 µl beroende på modell. Graderade mikropipetter i glas fungerar för kvalitativ analys på konventionella TLC plattor. Alla TLC applikatorer är användarvänliga och levererar enkelt snabba, exakta och reproducerbara prickar av provlösning.
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: En kompakt kapillärdispenser som kan användas individuellt eller i kombination med en Nanomat provapplicerare. Levereras med dispensermagasin som kan ...
Artikel nummer : (552-0007)
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: TLC-plattapplikator, Nanomat 4
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (551-4230)
Leverantör: CAMAG
Beskrivning: For plates up to 200×200 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom