Frysskåp, utan ventilation, G-modeller
Leverantör: Liebherr
472-2339EA 0 SEK
472-2339 471-0911 471-0912 471-1020 471-0240
Frysskåp, utan ventilation, G-modeller
Frysar Laboratory / General Purpose Freezers
Standard frys med statisk kyla - perfekt för lagring av icke kritiska produkter. Rymlig, energisnål med optimerade kylsystem och kompressor. Använder mycket lite el och är mycket användarvänlig. Utrustad med avfrostningssystem och levereras med ispack som ger autonomi i händelse av långvarig strömavbrott. Alla modeller har SuperFrost teknik som gör frysning enkelt och sparar energi, går snabbt ner till −32 ° C.
  • Elektronisk temperaturkontroll
  • Alla lådor kan tas bort för att skapa större utrymme
Temperaturområde: −18 till −25 °C