Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Rabbit Anti-Cat IgM µ Monoclonal Antibody (Unconjugated)

Leverantör: Abnova
Rabbit anti-cat IgG recognizes cat IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.

Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: µ-chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Cat



 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Förp. VWR art.nr Antal
2 ml 2 ml ABNOPAB9165
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

SPECIFIKATIONER

Antigen symbol IgM µ
Antigen name Immunoglobulin M mu-chain
Reaktivitet Cat
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antikroppstyp Secondary
Värd Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitop µ-chain
Mått Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Cat IgM mu heavy chain
Rening immunoelectrophoresis
Storage buffer 20 mM KH2PO4, 150 mM NaCl, pH 7,2 (0,01% sodium azide)
Förvaringstemperatur Store at 4 °C on dry atmosphere. After reconstitution with 2 mL of deionized water, store at – 20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.