Brandsäkra säkerhetsskåp, typ 30 (brandsäkert upp till 30 minuter), säkert, hållbart, robust och praktiskt med transport bas och två-färgad design.
- Robust konstruktion och lång livslängd- tre gångjärn, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion, reptålig yta, enkel att rengöra
- Enkel användning med komfort- dörrarna hålls öppna i alla positioner, självstängande i händelse av brand
- Ingen obehörig användning- låsbara dörrar med cylinderlås (kan integreras i låssystem) och indikation låst/olåst (röd/grön)
- Enkelt transport- integrerad sockel med avtagbart skydd (tillval)
- Enkel att justera- justerbar för att kompensera för ojämna golv
- Enkel att installera- inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW, 75mm) till teknisk ventilation
Det nya två-färgade utseende, välj mellan 7 olika färger på dörrarna utan extra kostnad, erbjuder maximum individualitet och ett modernt utseende.
Certifikat: Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1 90
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Beställningsinformation: Sju olika färger på dörrarna finns tillgänglig. Levereras utan inredning. Inredning måste beställas separat. Se webbplatsen eller kontakta ditt lokala Avantor-kontor för mer information.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.