Du sökte efter: CO2- och temperaturövervakningssystem
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (620-2624)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This device measures and displays air temperature and humidity as well as CO₂ concentration simultaneously.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: EBRO
Beskrivning: EBI 40-loggrar är designade för temperaturkartläggning vid höga temperaturer. Tillsammans med värmeisoleringslådan (620-1804) kan den användas i upp t...
Artikel nummer : (TEST0563.4408)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Instrument for long-term measurement and parallel determination of CO₂ concentration, humidity, air temperature and degree of turbulence in workplaces...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2452)
Leverantör: EBRO
Beskrivning: For monitoring the CO₂ concentration, the ambient temperature and the relative humidity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (RMONS4L.FEE.S)
Leverantör: Rmoni Wireless
Beskrivning: Sensor4lab is a wireless monitoring system for permanent registration and surveillance of critical parameters. This hosted version is the platform of ...
UOM: 1 * 1 Items
Blocked
Leverantör: Rmoni Wireless
Beskrivning: Sensor2web is a wireless monitoring system for permanent registration and surveillance of critical parameters. Typical applications include the temper...
Leverantör: Rmoni
Beskrivning: Rmoni offers complete end-2-end sensor solutions to set up an Environmental Monitoring Solutions (EMS) in hospitals, laboratories, pharmacies and clea...
Leverantör: THERMO BRAND
Beskrivning: Modul med differentialtrycksgivare, kalibrerad vid 0–100 Pa i steg om 10 Pa., Smart-Vue™, Mätområde: −500…+500 Pa, B×D×H: 60×160×260 mm
Artikel nummer : (620-2757)
Leverantör: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
Beskrivning: The wall-mounted or benchtop CO₂ display evaluates the quality of air with a combined measurement of CO₂, humidity and temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0560.0400)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 400 is the universal measuring instrument for all IAQ professionals. Measure, analyze and document all IAQ and comfort level parameters usin...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom