Vill du logga in igen?
Heat resistant gloves, Terry Heavy
Leverantör: Honeywell Safety Products
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
*Universalstorlek
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Typ Storlek Färg Längd Förp. Version VWR art.nr Antal
Terry Heavy U* Ofärgad 360 mm 1 PAIR För mekanisk/termisk fara upp till 250 °C 112-2812 Unavailable
unavailable Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell Terry Heavy
Ej handspecifika/handspecifika Handspecifika
Engångs/Återanvändbar Återanvändbar
Kragmodell Kraghandske
Manchettlängd 15 cm
EN standard EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal