Vill du logga in igen?
Safety underbench cabinet, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Leverantör: Düperthal
Står emot brand i upp till 90 minuter. Utrustad med vingdörrar och/eller lådor för förvaring av farliga ämnen i arbetsutrymmen.
  • Enkel manöverade, dörrar kan manövreras med en hand
Lådor eller dörrar förblir öppna i valfritt läge och behållare kan sättas in och tas ut med båda händerna. Lådorna/dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand. Alla UTS M-modeller kommer som standard med högerhängd dörr, men kan fås med vänsterhängd dörr som tillval.
Standardsadel för ekvipotentiell bindning på ovansidan av skåpet för jordanslutning i enlighet med TRBS 2153, BGR 132 (för att undvika antändningsrisk). De inre fästena är konduktivt anslutna till sadeln för ekvipotentiell bindning.
Konstant golvextraktion via den falsade botten (höjd 35 mm). Därigenom kan de skadliga ämnen eller ångor som samlas i botten hämtas upp på säkert sätt och föras bort med utsugsluften. Anslutningen för utsugsluft har diameter 75 mm och är placerad på skåpets baksida. Avstängningsflikarna stängs automatiskt i händelse av brand.
Certifikat: I enlighet med TRbF 20 bilaga L. Typtestade i enlighet med DIN EN 14470-1 och DIN EN 14727 (standard för laboratoriemöbler) av erkända testinstitut (TÜV Süd, ift Rosenheim) och klass 90 i enlighet med DIN EN 14470-1, GS/CE-märkt och märkt.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
With classical wing door technology - 1 pull-out tray, 1 perforated sheet insert and classical base 35 mm
Benämning B×D×H B×D×H, inv Dörrar Vikt Förp. VWR art.nr Antal
Safety under bench cabinet UTS L, carcass light grey RAL 7035, door zinc yellow RAL 1018 1100×593×631 mm 1003×463×480 mm 2/classical 182 kg 1 DUEH29-061167-003
Safety under bench cabinet UTS L, carcass and door light grey RAL 7035 1100×593×631 mm 1003×463×480 mm 2/classical 182 kg 1 DUEH29-061167-403
Safety under bench cabinet UTS L, carcass and door pure white RAL 9010 1100×593×631 mm 1003×463×480 mm 2/classical 182 kg 1 DUEH29-061167-503
Safety under bench cabinet UTS L, carcass light grey RAL 7035, door golden yellow RAL 1004 1100×593×631 mm 1003×463×480 mm 2/classical 182 kg 1 DUEH29-061167-703
With push-to-open wing door technology - 1 pull-out tray, 1 perforated sheet insert and classical base 35 mm
Benämning B×D×H B×D×H, inv Dörrar Vikt Förp. VWR art.nr Antal
Safety under bench cabinet UTS L, carcass and door light grey RAL 7035 1100×593×681 mm 1003×463×480 mm 2/push-to-open 182 kg 1 DUEH29-061169-403
Safety under bench cabinet UTS L, carcass and door pure white RAL 9010 1100×593×681 mm 1003×463×480 mm 2/push-to-open 182 kg 1 DUEH29-061169-503
Safety under bench cabinet UTS L, carcass light grey RAL 7035, door golden yellow RAL 1004 1100×593×681 mm 1003×463×480 mm 2/push-to-open 182 kg 1 DUEH29-061169-703
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Locking system: MPS-1 with automatic door locking 1 DUEH50-30000-920
Additional interior fitting: Pipe, cable and hose penetration (re-sealable) for UTS ergo line cabinets 1 DUEH29-70000-045
Additional interior fitting: Pipe, cable and hose penetration for UTS ergo line cabinets 1 DUEH29-70000-048
Additional interior fitting: Additional pull-out tray, steel sheet, for UTS ergo line L 1 DUEH29-11161-119
Additional interior fitting: Insert for pull-out tray, PP, for UTS ergo line L 1 DUEH29-11161-314
Additional interior fitting: Anti-slip mat, rubber, for UTS ergo line L 1 DUEH29-11161-514
Fitting option: Roller set for L, LT, LD, LD-5, XL, XLT, L-5, LT-5, LD-5, XL-5, XLT-5 1 DUEH29-11400-011
Fitting option: Classical base 85 mm (instead of 35 mm), for UTS ergo line L, LT, LD (classical door technology) 1 DUEH29-11160-084
Fitting option: ToeKick base 85 mm, for UTS ergo line L, LT, LD (push-to-open door technology) 1 DUEH29-11160-085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal