Står emot brand i upp till 90 minuter. Utrustad med vingdörrar och/eller lådor för förvaring av farliga ämnen i arbetsutrymmen.
Lådor eller dörrar förblir öppna i valfritt läge och behållare kan sättas in och tas ut med båda händerna. Lådorna/dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand. Alla UTS M-modeller kommer som standard med högerhängd dörr, men kan fås med vänsterhängd dörr som tillval.
Standardsadel för ekvipotentiell bindning på ovansidan av skåpet för jordanslutning i enlighet med TRBS 2153, BGR 132 (för att undvika antändningsrisk). De inre fästena är konduktivt anslutna till sadeln för ekvipotentiell bindning.
Konstant golvextraktion via den falsade botten (höjd 35 mm). Därigenom kan de skadliga ämnen eller ångor som samlas i botten hämtas upp på säkert sätt och föras bort med utsugsluften. Anslutningen för utsugsluft har diameter 75 mm och är placerad på skåpets baksida. Avstängningsflikarna stängs automatiskt i händelse av brand.
Wing doors, drawers and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. Two pull-out trays, two perforated sheet inserts and classical base 35 mm.
Certifikat: I enlighet med TRbF 20 bilaga L. Typtestade i enlighet med DIN EN 14470-1 och DIN EN 14727 (standard för laboratoriemöbler) av erkända testinstitut (TÜV Süd, ift Rosenheim) och klass 90 i enlighet med DIN EN 14470-1, GS/CE-märkt och märkt.
Leveransinformation: Transportkostnad tillkommer, pris på begäran.