Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Filmapplikatorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/55/18989355.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mjuk gummirulle rekommenderas för att ge en tät och jämn applicering av självhäftande filmer för mikroplattor.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (391-0241)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   [EN]PADDLES FILM-SEALING NON-STERILE 1 * 5 Items
UOM:  1 * 5 Items
Artikel nummer : (732-2705)
Leverantör:  NUNC
Beskrivning:   Microplate sealing tool
UOM:  1 * 2 Items
Artikel nummer : (732-1380)
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (731-0461)
Leverantör:  IST Scientific LLP
Beskrivning:   [EN]HAND ROLLER QUICKSEAL 102MM ROLLER W 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Verktyg för fastsättning av förseglingar
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMEVF1590)
Leverantör:  TQC
Beskrivning:   Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 21
  1  2  3  Nästa