Du sökte efter: Färg/färgfilmapplikatorer
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Prismatic film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses. The prism applicators are ava...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: The Automatic Film Applicator Standard provides a reliable basis to apply coating films to test charts, panels or foils in a uniform and reproducible ...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Artikel nummer : (SIMEVF1590)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMEVF1550)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom