Underbänkskåp, typ UB-S-90K, UB-serien
Leverantör: asecos
135-1935EA 0 SEK
MSGA31827001
Underbänkskåp, typ UB-S-90K, UB-serien
Underbänkskåp med kylenhet, plug-in resirkulerande luftsystem och utdragslåda. Brandsäkert 90 minuter.
  • Robust konstruktion och livslängd: Kropp av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig: Utdragslådan kan vara öppen i alla positioner, innehållet i lådan är helt synligt, tillgång till alla behållare
  • Ingen obehörig användning: Utdragslådan är låsbar med cylinderlås och låsindikator låst/olåst (röd/grön)
  • Flyttbar: Sockel med hjul, enkel flyttning av skåpet
  • Ventilation: Integrerat teknisk recirkulationsluftsystem med multi-ayer filtersystem och kylkabel
  • Kylaggregat: Konstant kyleffekt i skåpet med maximal kyltemperatur på +2 °C (med max 25 °C rumstemperatur)
Certifikat: Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1, CE-godkänd.
Beställningsinformation: Levereras utan inredning. Inredning måste beställas separat. Vänligen kontakta VWR för ytterligare information.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.