Du sökte efter: Kloningsbuffertar
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (E694-250ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
UOM: 1 * 250 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ready to use Tris-EDTA buffer.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Artikel nummer : (E522-100ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (E521-100ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Artikel nummer : (J614-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Cloning Buffer, SM BUFFER
UOM: 1 * 500 mL
Certifikat
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Artikel nummer : (NOVUNB900-62085)
Leverantör: Novus Biologicals
Beskrivning: 10X Tris-EDTA buffer pH 9.0.
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: Cloning Buffer, TE buffer (1X)
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Artikel nummer : (R010)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (A4263.0500)
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/L)
Artikel nummer : (ROCKMB-057)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 60 mM Calcium Chloride, 15% v/v Glycer...
UOM: 1 * 100 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom