VWR®, Skyddsglasögon, Prague
Leverantör: VWR
Prague
111-1846EA 210 SEK
111-1846
VWR®, Skyddsglasögon, Prague
Skyddsglasögon
Dessa ekonomiska, kompakta skyddsglasögon (OTG) passar över de flesta receptbelagda glasögon.
  • Pantoskopisk justering möjliggör ändring av linsvinkeln
  • Justerbar skalmlängd
Certifikat: Överensstämmer med EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (ram)