4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A10290.22EA
11500
SEK
A10290.22
A10290.14
A10290.06
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,21 g/mol Smältpunkt: 124…128 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00020541 CAS nummer: 4619-20-9 |