(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
H25854.03EA 5100 SEK
H25854.03 H25854.MD
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
MW: 139,12 g/mol
Kokpunkt: 110…112 °C
Smältpunkt: 27…31 °C
Flampunkt: 26 °C (79 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093766
CAS nummer: 119580-41-5
ADR: 4.1,III