5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H31858.MDEA
3775
SEK
H31858.MD
H31858.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₄F₃NO MW: 175,11 g/mol Smältpunkt: 31…33 °C |
MDL Number:
MFCD07375388 CAS nummer: 31224-82-5 |