3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H32169.03EA 4950 SEK
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Formel: C₇H₄ClN₃S
Smältpunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03066187
CAS nummer: 131986-28-2