L-Glutamic acid 5-ethyl ester 95%
H63168.14EA 3825 SEK
H63168.14
L-Glutamic acid 5-ethyl ester 95%
L-Glutamic acid 5-ethyl ester
Formel: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,2 g/mol
Smältpunkt: 179 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00037217
CAS nummer: 1119-33-1
EINECS: 214-274-6