Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
H64568.MDEA
740
SEK
H64568.MD
H64568.06
H64568.03
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Kokpunkt: 111…115 °C (15 mmHg) Flampunkt: 61 °C (142 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00457804 CAS nummer: 14774-37-9 |