Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H64957.22EA
12050
SEK
H64957.22
H64957.06
H64957.14
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol Smältpunkt: 90…96 °C (lit.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01569452 CAS nummer: 13362-26-0 |