N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L16739.14EA 1725 SEK
L16739.14
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formel: C₇H₁₁F₄NO
MW: 201,17 g/mol
Kokpunkt: 58 °C (5 mmHg)
Densitet: 1,228
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069160
CAS nummer: 392-63-2