Du sökte efter: Hybridiseringsbuffert
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (0973-50ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM: 1 * 50 mL
Artikel nummer : (0804-4L)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
UOM: 1 * 4 L
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: The hybridisation buffers like Church & Gilbert’s, Denhardt solution, hybridisation denaturing solution, hybridisation neutralising solution, SSC, SSP...
Artikel nummer : (786-023)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (R019)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (ROCKMB-044)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: 20X SSPE buffer (3,0 M sodium chloride, 0,2 M sodium hydrogen phosphate, 0,02 M EDTA, pH 7,4) - DEPC treated.
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (R020)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 4 L
Artikel nummer : (ROCKMB-045)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridisation process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (PIER37549)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: North2South™ hybridisation buffer is an aqueous buffer which is used with the North2South™ chemiluminescent detection kit.
UOM: 1 * 125 mL
Artikel nummer : (MDTC46-021-CM)
Leverantör: Corning
Beskrivning: 20X Saline-Sodium-Phosphate-EDTA (SSPE) buffer has applications in nucleic acid hybridization and other molecular biology work.
UOM: 1 * 6 Items
Artikel nummer : (MDTC46-020-CM)
Leverantör: Corning
Beskrivning: 20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
UOM: 1 * 6 Items
Certifikat
Artikel nummer : (733-1635)
Leverantör: LONZA
Beskrivning: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Hyb-LINK™ is a high performance formamide-free hybridisation buffer solution for Northern, Southern and Dot Blots, which increases sensitivity of rand...
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Hybridisation Buffer, SSC buffer, 20X
Artikel nummer : (733-1638)
Leverantör: LONZA
Beskrivning: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
UOM: 1 * 1 L
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom