Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Buffertar för lysering
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Sortera efter:
Artikel nummer : (N653-100ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Lysis buffer for cultured mammalian cells contains SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compatib...
UOM:  1 * 100 ml
Artikel nummer : (M334-100ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Artikel nummer : (J619-500ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Leverantör:  G-Biosciences
Benämning:   These DNase- and RNase-free buffers and reagents are designed for high quality research.
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   RIPA BUFFER WITH EGTA 1 * 500 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   RIPA BUFFER WITH TRITONR X-100 + 10% GL 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   DENATURING LYSIS BUFFER 1 * 250 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 52
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa