Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
analysbuffertar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortera efter:
Leverantör:  Cayman Chemical
Benämning:   Sodium phosphate buffer solution pH 6 (0.5 mol/l)
Leverantör:  Cayman Chemical
Benämning:   Potassium phosphate buffer solution pH 9.0 (0.5 mol/l)
Artikel nummer : (786-501)
Leverantör:  G-Biosciences
Benämning:   A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
UOM:  1 * 50 ml
Artikel nummer : (HACH2307242)
Leverantör:  Hach
Benämning:   These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   KINASE BUFFER I (5X) 1 * 250 ml
Artikel nummer : (J60749.QA)
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   ANTIBODY & ANTIGEN PURIFICATION BUFFERS 1 * 1 KIT
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (J62982.AE)
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   PHOSPHATE-CITRATE BUFFER (5X) 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   KINASE BUFFER V (5X) 1 * 250 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa