Du sökte efter: Biologiska buffertar
144  results were found
SearchResultCount:"144"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (93302-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Artikel nummer : (2851-100ML)
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: These buffers are used to elute adult hemoglobin by the procedure of Oski and Naiman, a modification of the Kleihauer Betke procedure for the demonstr...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (3861-20ML)
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
UOM: 1 * 20 mL
Artikel nummer : (76847-100ML-F)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, pH-värde: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Avantor
Beskrivning: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: DILUT-IT™ lösningsmediakoncentrat, natriumfosfat, 230,8 ml, J.T.Baker® DILUT-IT®, pH-värde: 6,8
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Sodium acetate buffer, VWR®, 3M, pH-värde: 5,2
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l), VWR®
Artikel nummer : (K656-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (E691-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), VWR®
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Sodium acetate buffer D, VWR®
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
Beskrivning: TRK lysis buffer
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: HEPES buffer solution (1 mol/l)
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
Beskrivning: Solution 3, neutralisation buffer for silica spin column methods
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Optimizer Buffer™-II,5X
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 144
no targeter for Bottom