Du sökte efter: Laddningsbuffert
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (TCIAB5834-25ML)
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: SDS-PAGE Sample Buffer is specially formulated for protein sample preparation to based on the Laemmli Method of SDS-PAGE system.
UOM: 1 * 25 mL
Artikel nummer : (ROCKMB-018)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: Sample buffer for protein electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (41010.)
Leverantör: Biotium
Beskrivning: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
UOM: 1 * 1 mL
Artikel nummer : (EDVO606)
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: 1 ml koncentrat för 200 prover.
UOM: 1 * 1 mL
Artikel nummer : (786-421)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
UOM: 1 * 2,5 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, TBE Sample Buffer, 6X
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Artikel nummer : (J63633.AC)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
UOM: 1 * 25 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, RNA Sample Loading Buffer, no Ethidium Bromide
Artikel nummer : (J62774.AC)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, Zymogram sample buffer
UOM: 1 * 25 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Artikel nummer : (70607-3)
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
Beskrivning: Loading Buffer, 4X SDS sample buffer
UOM: 1 * 2 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Loading Buffer, TBE Urea Sample Buffer, 2X
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom