Du sökte efter: Runningbuffert
73  results were found
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.06023.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (1.06177.2500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
Artikel nummer : (K856-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (E526-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Running Buffer, MOPS, 10X liquid concentrate, nuclease-free, makes 5 L of 1X solution
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (K855-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (E442-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: There are many electrophoresis running buffers including: TAE running buffer (50×), TBE running buffer (10×), TBE-urea sample buffer, MOPS running bu...
Artikel nummer : (ROCKMB-020)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: 10X koncentrerad lösning av 0,89 M Tris, 0,89 M borsyra 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: TBE is employed as an electrophoresis buffer for acrylamide gels and agarose gels for the separation of nucleic acids and, in case of 'simple' applica...
Artikel nummer : (41006.)
Leverantör: Biotium
Beskrivning: Running Buffer, TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 4 L
Artikel nummer : (A0965.9010)
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Powder mixture to prepare PBS buffer (10X) according to Dulbecco.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (ROCKMB-017)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, describes a technique widely used in biochemistry to separate proteins according ...
UOM: 1 * 1 L
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom