Du sökte efter: Transferbuffert
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (M115-40L)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: A pre-blended Tris-glycine powder for preparation of Laemmli SDS-PAGE running buffer. The 40 litre pack size prepares 40 litres of 1X Tris-glycine sol...
UOM: 1 * 40 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Rapid Transfer Buffert är ett enkelt enkomponentssystem för snabb och effektiv överföring av proteiner från SDS-PAGE-geler till membran för Western bl...
Artikel nummer : (K872-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: For transfer of protein to membranes for sequencing or blotting.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (786-019)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (PIER28363)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (PIER35045)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: För vertikal polyakrylamidgelelektrofores.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Buffert för elektrofores, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Buffert för elektrofores, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Artikel nummer : (733-1629)
Leverantör: LONZA
Beskrivning: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
UOM: 1 * 1 L
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom