Du sökte efter: Buffertar för justering av jonstyrka
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (89466-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Artikel nummer : (443123-475ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
UOM: 1 * 475 mL
Artikel nummer : (58221-500ML-F)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (89465-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (89467-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (1.15368.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: TISAB solution for fluoride determination
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (1.16770.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (160847G)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
UOM: 1 * 5 L
Artikel nummer : (METT51350106)
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 250 mL
Artikel nummer : (32028-1L)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: TISAB according to DEV D4.
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: WTW
Beskrivning: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Artikel nummer : (REGETISAF5)
Leverantör: REAGECON
Beskrivning: TISAB III concentrate for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom