Du sökte efter: Ionisation Buffers
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.02037.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (1.16755.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (85772.290)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (85773.290)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (45293.AE)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (45294.AE)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (95164-250ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Matrix Modifier, 2% Cesium (Cs) in 1% HNO₃
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom