Säkerhetsskåp, underbänkskåp, typ UB-T-30, UB-line
Leverantör: asecos
UB-line
135-2075EA 0 SEK
135-2075
Säkerhetsskåp, underbänkskåp, typ UB-T-30, UB-line
Inredning Förvaringsskåp
Underbänkskåp med vingdörrar. Brandsäkert: 30 minuter.
  • Säker tillgång till alla behållare, innehållet i lådorna är fullt synligt
  • Utdragslådorna är låsbara med cylinderlås
  • Flexibel och flyttbar- sockel med hjul finns som tillval
  • Inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW, 75) till teknisk ventilation
  • Bekväm dörrar som kan öppnas med minimal kraft
Certifikat: Uppfyller EN 14272 (laboratoreinredning), GS- och CE-godkänd. Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1
Beställningsinformation: Levereras utan inredning. Inredning måste beställas i tillägg.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.