Du sökte efter: Standard Laboratory Blenders
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: WARING BLENDOR
Beskrivning: Pålitlig mixer med kraftfull motor. För noggrann blandning, finfördelning och emulgering. Speciella knivar och hög hastighet gör den lämplig för många...
Leverantör: WARING BLENDOR
Beskrivning: The CB15 series blenders are designed specifically for processing large quantities of free flowing material with a high liquid content. This range of ...
Artikel nummer : (WARICAC139)
Leverantör: WARING BLENDOR
Beskrivning: The CAC139 is the clear copolyester 1,36 L blender container from Waring with the blade assembly included. These containers are designed for the TORQ ...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (GERB7610)
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivning: Solubility index mixer is used for determining the solubility of milk, cream and whey powder.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom