Du sökte efter: Petroleum Industry Standards
171  results were found
SearchResultCount:"171"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (UST104-1.5ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: WIP VOA standard, Supelco®
UOM: 1 * 1,5 mL
Artikel nummer : (UST123-4X25ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: EPH matrix spike, Supelco®, 50 µg/ml in acetone
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: Merck
Beskrivning: Quantitative animal and vegetable reference mixes which conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62.
Artikel nummer : (CRM44917)
Leverantör: Merck
Beskrivning: ASTM(R) D6584 standard solution 2, TraceCERT®, Supelco®, in pyridine (varied), ASTM D 6584, Pk Info: ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Artikel nummer : (49137-U)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Hydrocarbon Mix, Supelco®, 1000 mug/mL each component in cyclohexane
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (47108.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: n-Paraffin Mix C18, C20, C22, C24, Supelco®, 2 % (w/w) each component in octane
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (CRM44897)
Leverantör: Merck
Beskrivning: ASTM® D6584 Tricaprin Solution, TraceCERT®, Supelco®, 8000 µg/ml in pyridine, Certified reference material, Pk Info: kit of 5 ml
UOM: 1 * 5 mL
Artikel nummer : (48179.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: ASTM(R) D5307 Crude oil quantitative standard, Supelco®, 6.25 % (w/w) each component
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (48182.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: ASTM(R) D5307 Crude oil qualitative standard, Supelco®
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (04070-5ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Alkane standard solution C8-C20, contains C8-C20, Supelco®, ~40 mg/L each
UOM: 1 * 5 mL
Artikel nummer : (UST148-1.5ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Diesel fuel No. 2, Supelco®, 50000 µg/ml in methylene chloride
UOM: 1 * 1,5 mL
Artikel nummer : (48167.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Underground Storage Tank (UST) Modified GRO, Supelco®, 1000 mug/mL each component in methanol
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (48882.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: ASTM(R) D2887 Calibration Mix, Supelco®, (varied)
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PE1083-2ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Oil and Grease - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material
UOM: 1 * 2 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Oil and Grease - Whole Volume, Supelco®
Artikel nummer : (44918-U)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Kit includes sufficient internal standard for calibrating the GC system and preparing 50 samples.
UOM: 1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 171
no targeter for Bottom