Vill du logga in igen?
Anionic Standards
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/30/20236830.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"146"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Fosfat 1.000 mg/li vatten (from KH2PO4) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Fluor 1.000 mg/li vatten (from NaF) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Nitrat 1.000 mg/l i vatten (from NaNO3) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Klorid 1.000 mg/li vatten (from NaCl) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Nitrit 1.000 mg/l i vatten (from NaNO2) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Sulfat 1.000 mg/li vatten (from Na2SO4) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Bromid 1.000 mg/l i vatten (from NaBr) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Artikel nummer : (1.09869.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Fluor 1.000 mg/li vatten (from KF)
UOM:  1 * 1 Ampoul
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 146
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 