Du sökte efter: Bromide Standards
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.19896.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Bromid standardlösningen, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Bromid standardlösningen, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: KBr i H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (SUPL43147-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Bromide, 1000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: Standard
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Bromid standardlösningen, Specpure®, 1000 mg/l
Artikel nummer : (HONCE3006-100ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Bromid standardlösningen, 1000 mg/l, Matris: H₂O
Artikel nummer : (ORIO943506)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: Bromid standardlösningen, Orion™, 0,1M
UOM: 1 * 475 mL
Artikel nummer : (PROOVHG-IBR-500)
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
UOM: 1 * 500 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom